missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSH Beta Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2G1H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech CL488-66750-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TSH Beta Monoclonal antibody apecifically detetects TSH Beta antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Spezifikation
TSH Beta | |
Monoclonal | |
1000 ug/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
TSHB | |
TSH Beta fusion protein Ag27153 | |
20 μL | |
7252 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
IgG2b |
Immunofluorescence | |
2G1H3 | |
CoraLite 488 | |
BC069298 | |
Mouse | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur