missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSH Beta Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2G1H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Antigen | TSH Beta |
---|---|
Klon | 2G1H3 |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | CoraLite 488 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17721299
|
Proteintech
CL488-66750-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17689866
|
Proteintech
CL488-66750-100UL |
100 μL |
450.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TSH Beta Monoclonal antibody apecifically detetects TSH Beta antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Spezifikation
TSH Beta | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 488 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
7252 | |
TSH Beta fusion protein Ag27153 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
2G1H3 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC069298 | |
TSHB | |
IgG2b | |
Protein A purification |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts