Learn More
TXNRD1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67728-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237516
  • 351.27 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The TXNRD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TXNRD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TXNRD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TXNRD1
1B10C4
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
50-70 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
500 μg/mL
GRIM-12; MGC9145; TR; TR1; TRXR1; TXNR
Recombinant Protein
150 μL
7296
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody