Learn More
TXNRD1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84 € - 351.27 €
Spezifikation
Antigen TXNRD1
Klon 1B10C4
Konzentration 500 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234127
Unterlagen ansehen
Proteintech
67728-1-IG-20UL
20 μL
129.84 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30237516
Unterlagen ansehen
Proteintech
67728-1-IG-150UL
150 μL
351.27 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The TXNRD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TXNRD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TXNRD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TXNRD1
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
7296
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1B10C4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
GRIM-12; MGC9145; TR; TR1; TRXR1; TXNR
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody