Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Büretten aus Borosilikatglas, mit Glasküken
Mit einem Flansch an der Oberseite für einfaches Befüllen. Die Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbüretten mit Glasküken sind mit kräftigen Ziffern und feinen Graduierungslinien beschriftet.
Marke:  Poulten Graf™ RB9803/NC/Z
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10198041
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die abnehmbaren Glasdüsen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Instrumentennummer versehen.
  • Die Durchflusszeit ist auf dem Instrument angegeben.
  • Zertifikat gibt die Genauigkeit an drei Punkten an.
  • Hergestellt gemäß BS ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0.05 ml
Blau
PTFE
Klasse AS
Borosilikatglas
Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
Gerade
Bürette
BS 846, ISO 385