Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Büretten aus Borosilikatglas, mit Glasküken
Mit einem Flansch an der Oberseite für einfaches Befüllen. Die Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbüretten mit Glasküken sind mit kräftigen Ziffern und feinen Graduierungslinien beschriftet.
56.40 € - 111.72 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Enthält | Austauschbares Glasküken in Glaszylinder |
Sperrhahn | Gerade |
Typ | Bürette |
Class | Klasse AS |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10209761
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/Y |
10 ml | 0.02 ml |
62.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10198041
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/Z |
10 ml | 0.05 ml | N/A | |||||
10085871
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/F |
25 ml | 0.05 ml | N/A | |||||
10371022
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/H |
50 ml | 0.10 ml | N/A | |||||
Beschreibung
- Die abnehmbaren Glasdüsen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Instrumentennummer versehen.
- Die Durchflusszeit ist auf dem Instrument angegeben.
- Zertifikat gibt die Genauigkeit an drei Punkten an.
- Hergestellt gemäß BS ISO 385
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Gerade | |
Klasse AS |
Austauschbares Glasküken in Glaszylinder | |
Bürette | |
BS 846, ISO 385 |