Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Poly Seal Dichtungseinlage aus PE
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Marke:  DWK Life Sciences 239249
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11724219
  • 70.10 € / 144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Schraubverschluss
  • Phenolharz
  • Farbe: Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
144 Kartons
ISO 9001
Polyethylen
Phenolharz
13-425
Flasche
Schraubkappe