Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Poly Seal Dichtungseinlage aus PE
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
70.10 € - 174.72 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Phenolharz |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12433881
|
DWK Life Sciences
240181 |
38-430 | 100/Karton |
174.72 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12413881
|
DWK Life Sciences
240119 |
28-400 | 100/Karton |
125.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11759685
|
DWK Life Sciences
239251 |
18-400 | 144 Kartons |
71.70 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11724219
|
DWK Life Sciences
239249 |
13-425 | 144 Kartons |
70.10 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schraubverschluss
- Phenolharz
- Farbe: Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
Spezifikation
Schwarz | |
ISO 9001 | |
Polyethylen |
Phenolharz | |
Flasche | |
Schraubkappe |