Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Poly Seal Dichtungseinlage aus PE
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Marke: DWK Life Sciences 239251
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schraubverschluss
- Phenolharz
- Farbe: Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
Spezifikation
Schwarz | |
144 Kartons | |
ISO 9001 | |
Polyethylen |
Phenolharz | |
18-400 | |
Flasche | |
Schraubkappe |