Learn More
DWK Life Sciences Redi-Cap™ Phenol-Schraubverschluss für Redi-Pak™ Behälter
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Marke:  DWK Life Sciences 239259
82.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11714189
  • 85.00 € / 144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Phenolharz
  • Schraubverschluss
  • Farbe: Schwarz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
144 Kartons
ISO 9001
Polyseal
Phenolharz
28-400
Redi-pak™ Behälter