Learn More
DWK Life Sciences Redi-Cap™ Phenol-Schraubverschluss für Redi-Pak™ Behälter
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
66.65 € - 109.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Redi-pak™ Behälter |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728839
|
DWK Life Sciences
239250 |
15-425 |
69.55 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10123793
|
DWK Life Sciences
239253 |
20-400 |
66.65 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11754199
|
DWK Life Sciences
239260 |
33-400 |
109.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11734219
|
DWK Life Sciences
239257 |
24-400 |
86.10 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11714189
|
DWK Life Sciences
239259 |
28-400 |
85.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11704189
|
DWK Life Sciences
239255 |
22-400 |
72.50 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Phenolharz
- Schraubverschluss
- Farbe: Schwarz
Spezifikation
Schwarz | |
144 Kartons | |
Redi-pak™ Behälter |
Phenolharz | |
ISO 9001 | |
Polyseal |