Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
11.42 € - 174.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15661760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
205532-100G
100 g Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15671760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
205532-1KG
1 kg Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15681760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
205532-5KG
5 kg Fass mit Inneneinsatz Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-13-2
81.38
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
14806
Oxozink
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CHEBI:36560
O=[Zn]
Spezifikation
Zinc Oxide
1314-13-2
Powder
ZnO
UN3077
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Oxozink
14806
81.39g/mol
ReagentPlus™
1975°C
Weiß
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
O=[Zn]
81.38
CHEBI:36560
99.90%
5.6g/cu.cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P273-P501
H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 215-222-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4810000