Learn More
1,3,5-Triazin-2,4,6-Trithiol Triodiumsalz, ca. 15 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
30.10 € - 223.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17766-26-6 |
---|---|
Summenformel | C3N3Na3S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 243.22 |
InChI-Schlüssel | YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium |
PubChem CID | 66735895 |
IUPAC-Name | Natrium;1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion |
SMILES | C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10102774
|
Thermo Scientific Acros
426542500 |
250 mL | Glasflasche | N/A | |||||
10431854
|
Thermo Scientific Acros
426540010 |
1 L | Glasflasche | N/A | |||||
10714755
|
Thermo Scientific
426540025 |
2.5 L | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17766-26-6 | |
243.22 | |
1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium | |
Natrium;1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion |
C3N3Na3S3 | |
YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N | |
66735895 | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] |
Spezifikation
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt | |
-3°C | |
1.1200g/mL | |
Authentic | |
1.12 | |
Solubility in water: miscible | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] | |
243.22 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
Flüssig |
17766-26-6 | |
Farblos bis hellgelb | |
101°C | |
C3N3Na3S3 | |
1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium | |
YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion | |
66735895 | |
243.22 |
Sicherheit und Handhabung
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 241-749-5
- 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.