Learn More
3-(1-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.15 € - 257.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 881913-20-8 |
---|---|
Summenformel | C16H13BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 248.088 |
MDL-Nummer | MFCD11045054 |
InChI-Schlüssel | HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid |
PubChem CID | 58881077 |
IUPAC-Name | (3-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15441039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15421039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.03 |
1 g | N/A | ||||||
15431039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
881913-20-8 | |
248.088 | |
HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N | |
58881077 | |
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O |
C16H13BO2 | |
MFCD11045054 | |
3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid | |
(3-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure |
Spezifikation
3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid | |
Weiß | |
MFCD11045054 | |
3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid | |
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O | |
248.088 | |
248.09 | |
Pulver |
881913-20-8 | |
C16H13BO2 | |
18694809 | |
HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N | |
(3-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure | |
58881077 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen