Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Die MICROCHEM™ 3000 Overalls mit Haube und integrierten Socken gehören zur leichtesten und bequemsten Chemikalienschutzbekleidung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Dieses langlebige mehrschichtige Gewebe bildet eine äußerst effektive Barriere gegen sowohl anorganische Chemikalien als auch biologische Gefahrenstoffe.
663.00 € - 888.00 €
Spezifikation
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
---|---|
Farbe | Gelb |
Saumtyp | Geschweißt |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15546594
|
Ansell™
YE30W-00122-03 |
M |
888.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15556594
|
Ansell™
YE30W-00122-04 |
L |
888.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15566594
|
Ansell™
YE30W-00122-05 |
XL |
888.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15576594
|
Ansell™
YE30W-00122-06 |
2XL | N/A | ||||||
15586594
|
Ansell™
YE30W-00122-07 |
3XL |
663.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17101115
|
Ansell™
YE30W-00122-02 |
S |
888.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 15-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Integrierte Socken mit Stulpen
- Doppelter Reißverschluss
- Doppelte Bündchen
- Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Gelb | |
Geschweißt |