Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Diese für die Verwendung mit allen Beschriftungsautomaten vorgesehenen praktisch verpackten Kassetten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Kassettenbeschriftung.
264.98 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12668306
|
Epredia™
B1000736AQ |
Aquamarin | N/A | ||||||
12678306
|
Epredia™
B1000736BL |
Blau | N/A | ||||||
12688306
|
Epredia™
B1000736GR |
Grün | N/A | ||||||
12698306
|
Epredia™
B1000736GY |
Grau | N/A | ||||||
10259788
|
Epredia™
B1000736LI |
Lila | N/A | ||||||
12608316
|
Epredia™
B1000736OR |
Orange | N/A | ||||||
12618316
|
Epredia™
B1000736PE |
Pfirsich | N/A | ||||||
12628316
|
Epredia™
B1000736PK |
Rosa | N/A | ||||||
12638316
|
Epredia™
B1000736TN |
Gelbbraun | N/A | ||||||
12658316
|
Epredia™
B1000736YW |
Gelb | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Grün