Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Gewebekassetten
Die Scharnierkonstruktion der Epredia™ TissueLocTM Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung.
131.79 € - 253.98 €
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Verschlusstyp Hinged
Produkttyp Tissue Cassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12068838
Unterlagen ansehen
Epredia™
58958
Rosa Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12687796
Unterlagen ansehen
Epredia™
58954
Weiß Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12697796
Unterlagen ansehen
Epredia™
58955
Blau Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12086779
Unterlagen ansehen
Epredia™
58956
Yellow Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12617806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58957
Grün Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12647806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58959
Tan Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12657806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58961
Grau Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12667806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58962
Aqua Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12677806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58964
Lila Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12637806
Unterlagen ansehen
Epredia™
58960
Peach Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Scharnierkonstruktion der Thermo Scientific™ TissueLoc™ Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung. Diese Kassetten sind für zusätzlichen Komfort bereits vormontiert.
  • Dreiseitiges Schriftfeld gewährleistet eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung
  • Lösungsmittel- und entkalkerbeständig und kompatibel mit Mikrowellentechniken
  • Elf Farben ermöglichen eine einfache Probenkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Slotted Pore
Hinged
Tissue Cassette